missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle 2-cyanoacétoacétate
Description
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il est également utilisé dans la synthèse d’alkylates contenant du fluor 2-cyano-3-oxocarboxyles ainsi que dans la synthèse des dérivés de pyrazolo [1, 2-a] pyrazole et pyrazolo [5, 1-b] [1, 3].
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl 2-cyanoacetoacetate |
| Quantité | 10 g |
| Numéro UN | UN3276 |
| Renseignements sur la solubilité | Pas miscible ni difficile à mélanger dans l’eau. |
| Poids de formule | 155.16 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H301+H311-H330 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H301-H311-H331 Toxic if swallowed. Toxic in contact with skin. Toxic if inhaled. |
| Precautionary Statement | P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P310-P312-P330-P361-P363-P501c |
| DOTInformation | Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: NITRILES, LIQUID, TOXIC, N.O.S. |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche