missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éthyle 2-bromovalérate, 97%

Numéro de catalogue. AAB2553022
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAB2553022 100 g
AAB2553014 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAB2553022 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B2553022
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 615-83-8 | C7H13BrO2 | 209,083 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 615-83-8
Formule moléculaire C7H13BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 209.083
Numéro MDL MFCD00000159
Clé InChI ORSIRXYHFPHWTN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79071
Nom de l’IUPAC Éthyle 2-bromopentanoate
SOURIRES CCCC(C(=O)OCC)Br

Spécifications

Nom ou substance chimique Ethyl 2-bromovalerate
Densité 1.226
Point d’ébullition 190 °C à 192 °C
Point d’éclair 77 °C (170 °F)
Indice de réfraction 1.448
Quantité 100 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1098901
Synonyme ethyl 2-bromovalerate, ethyl2-bromovalerate, ethyl .alpha.-bromovalerate, pentanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, 2-bromovaleric acid ethyl ester, 2-bromopentanoic acid ethyl ester, 2-bromo-pentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, bromo-, ethyl ester, ethyl bromovalerate, ethyl-2bromovalerate
Poids de formule 209.09
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H227-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H314-H318-H227
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Combustible liquid.
Precautionary Statement P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
EINECSNumber 210-450-1
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche