missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éthyle 2-Bromothiazole-5-carboxylate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. E08915G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
E08915G 5 g
E08911G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. E08915G Fournisseur TCI America Code fournisseur E08915G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 41731-83-3
Formule moléculaire C6H6BrNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 236.08
Numéro MDL MFCD00463837
Clé InChI KTYIFXLNIMPSKI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3614103
Nom de l’IUPAC Éthyle 2-bromo-1,3-thiazole-5-carboxylate
SOURIRES CCOC(=O)C1=CN=C(Br)S1

Spécifications

Nom ou substance chimique Ethyl 2-Bromothiazole-5-carboxylate
Couleur Jaune
Point d’ébullition 68 °C
Quantité 5 g
Synonyme ethyl 2-bromothiazole-5-carboxylate, 2-bromo-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-5-thiazolecarboxylate, 2-bromothiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-bromo-5-ethoxycarbonyl thiazole, ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate, ethyl2-bromo-5-thiazolecarboxylate, ethyl2-bromothiazole-5-carboxylate, pubchem13480, acmc-1ambg
Poids de formule 236.08
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide