missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tige d’erbium, diamètre de 6,35 mm (0,25 po), 99,9% (base métaux hors Ta)

Numéro de catalogue. AA40287HF
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mm
25 mm
50 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA40287HF 10 mm
AA40287DH 25 mm
AA40287DJ 50 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA40287HF Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 040287HF

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Forme : Environ 0,29 g/mm, tige coulée, diamètre approximatif | CAS : 7440-52-0 | Er | 167,26 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7440-52-0
Formule moléculaire Er
Poids moléculaire (g/mol) 167.26
Numéro MDL MFCD00010987
Clé InChI UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23980
ChEBI CHEBI:33379
Nom de l’IUPAC Erbium
SOURIRES [Er]

Spécifications

Nom ou substance chimique Erbium
Couleur De l’argent au gris
Forme physique Canne en fonte
Quantité 10 mm
Odeur Inodore
Aspect Bâton gris argenté
Fourchette de pourcentages d’essai 99,9% (base des métaux excluant Ta)
Hazard Category H228
Precautionary Statement P210-P240-P241-P280-P370+P378q
EINECSNumber 231-160-1
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche