Learn More
Thermo Scientific™ EquiPhi29™ Polymérases d’ADN
Description
Thermo Scientific™ EquiPhi29 DNA Polymerase is a proprietary phi29 DNA polymerase mutant developed through in vitro protein evolution. This enzyme is significantly improved over phi29 DNA polymerase in protein thermostability, reaction speed, product yield, and amplification bias, while retaining all the benefits of the wild-type enzyme.
EquiPhi29 DNA Polymerase possesses strong strand displacement activity and 3'→5' proofreading exonuclease activity that acts preferentially on single-stranded DNA or RNA.
Thermo Scientific EquiPhi29 L’ADN polymérase est un mutant propriétaire de phi29 ADN polymérase développé par l’évolution in vitro des protéines. Cette enzyme est significativement améliorée par rapport à la phi29 ADN polymérase dans la thermostabilité des protéines, la vitesse de réaction, le rendement du produit et le biais d’amplification, tout en conservant tous les avantages de l’enzyme de type sauvage.
EquiPhi29 L'ADN polymérase possède une forte activité de déplacement de brin et une activité exonucléase de relecture de 3'→5' qui agit préférentiellement sur l'ADN ou l'ARN simple brin.
Caractéristiques de l’ADN EquiPhi29 Polymérase•
Activité de processivité et de déplacement—de brin la plus élevée Des étendues d’ADN de plus de 70 kb peuvent être synthétisées
•Faible biais•
d’amplification Rendements extrêmement élevés d’ADN amplifié, même à partir de petites quantités de gabarit
• Synthèse d’ADN très précise en peu de temps
Applications
EquiPhi29 L’ADN polymérase peut être utilisée dans une grande variété d’applications, notamment :
• Amplification non biaisée du génome entier (WGA)
• Amplification par cercle roulant (RCA)
• Amplification
• de l’ADN amorcé par les protéines Clonage incellulaire d’ADN•
létal, génotypage in situ avec sondes
• cadenas Amplification
de l’ADN amorcé parARN Notes
1. L’ajout de pyrophosphatase au mélange réactionnel avec EquiPhi29 l’ADN polymérase pourrait renforcer davantage la synthèse de l’ADN
2. En raison de la correction de 3'→5' de l'enzyme sur l'exonucléase, les amorces 3-modifiées’ sont fortement recommandées.
3. EquiPhi29 L’ADN polymérase peut amplifier l’ADN dans une large plage de températures (30 –à 45 °C), avec une température de réaction optimale de 42 °C.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Enzyme autonome |
| À utiliser avec (application) | MDA-WGA, RCA |
| Polymérase | EquiPhi29 Polymérases d’ADN |
| Quantité | 1000 U |
| Contenu et stockage | • EquiPhi29 ADN polymérase (100 μL à 10 U/μL) |
| Température de réaction optimale | 42 °C |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Glace sèche |
| Concentration | 10 U/μL |
| Temps de réaction | 2 heures |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.