missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ twin.tec™ Plaques PCR 384 puits, 45 μL - plaques PCR

Numéro de catalogue. 01671102
Modifier l'affichage
Click to view available options
Color:
Bleu
Incolore
Jaune
Rouge
Vert
Barcode:
Alphanumérique
Sans code-barres
Packaging:
10 sacs x 30 plaques
5 sacs × 5 plaques
Emballé individuellement sous plaquette thermoformée (blister)
Purity or Quality Grade:
Qualité PCR (non stérile)
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Color Barcode Packaging Purity or Quality Grade
01671102 Incolore Alphanumérique 5 sacs × 5 plaques Qualité PCR (non stérile)
361023837 Incolore Sans code-barres Emballé individuellement sous plaquette thermoformée (blister) Qualité PCR (non stérile)
361023838 Bleu Sans code-barres Emballé individuellement sous plaquette thermoformée (blister) Qualité PCR (non stérile)
E951020737 Bleu Sans code-barres 5 sacs × 5 plaques Qualité PCR (non stérile)
E951020711 Jaune Sans code-barres 5 sacs × 5 plaques Qualité PCR (non stérile)
E951020729 Vert Sans code-barres 5 sacs × 5 plaques Qualité PCR (non stérile)
E951020745 Rouge Sans code-barres 5 sacs × 5 plaques Qualité PCR (non stérile)
E951020702 Incolore Sans code-barres 5 sacs × 5 plaques Qualité PCR (non stérile)
14380055 Incolore Sans code-barres 5 sacs × 5 plaques Qualité PCR (non stérile)
361030806 Incolore Sans code-barres 10 sacs x 30 plaques Qualité PCR (non stérile)
361030811 Bleu Sans code-barres 10 sacs x 30 plaques Qualité PCR (non stérile)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Numéro de catalogue. 01671102 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030113578

Les plaques PCR d twin.tec™ 'Eppendorf sont dotées d'un châssis en polycarbonate et de puits en polypropylène à paroi mince, assurant un transfert de chaleur optimal et une grande rigidité. Les rebords surélevés permettent un scellage efficace, minimisant la contamination croisée et assurant des résultats fiables.

  • Conception monobloc : Combinant un cadre en polycarbonate et des puits en polypropylène pour un rendement optimal.
  • Des puits en polypropylène à parois extrêmement minces garantissent un transfert thermique optimal vers l’échantillon.
  • Cadre en polycarbonate rigide et résistant au couple.
  • Tolérance améliorée entre les puits.
  • Coin découpé et repérage alphanumérique.
  • Rebords de puits surélevés pour un scellement efficace, réduisant également le risque de contamination croisée.
  • Test par lots et certifié exempt d’inhibiteurs d’ADN, DNase, RNase et PCR (PCR clean).
  • L’option SafeCode offre un codage à 3 niveaux pour une identification sécurisée des échantillons et des récipients.
  • La fonction de correction d’erreur ECC 200 permet une lecture sécurisée même si jusqu’à 30 % du code est endommagé.

Certifications

Certifié exempt d’ADN humain, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs PCR

Spécifications

Barcode Alphanumérique
Autoclavable Autoclavables
Packaging 5 sacs × 5 plaques
Color Incolore
Product Type Plaques PCR
Material Polypropylène, Polycarbonate
Volume (Metric) Well 45 μL
No. of Wells 384
Sterility Non stérile
Purity or Quality Grade Qualité PCR (non stérile)
Quantity 25 Pk.
Well Color Incolore
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats