missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Rotor pour Vacufuge plus
Description
- Une large gamme de rotors à angle fixe et du rotor à microplaques est disponible pour accueillir une variété de tubes, de plaques et d’applications.
- Augmentez la capacité avec un entretoise pour empiler certains rotors à angle fixe.
- Conçu de précision pour une concentration optimale de l’échantillon.
1 Obligatoire lors de l’utilisation de deux rotors empilables lors d’un seul passage.
Spécifications
Spécifications
| Description | F-45-72-8 |
| Type | Rotor |
| Capacity | 0.5 mL |
| Max. RCF | 248 x g |
| Max. Speed | 1400 rpm |
| For Use With (Equipment) | Vacufuge En plus, les concentrateurs à vide |
| No. of Places | 72 récipients de réaction de 0,5 mL |