missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Entris™ II Bilans analytiques avancés

Description
- Entris™ II Bilans avancés - Qualité, Valeur et Constance
- Des résultats de pesée précis auxquels on peut faire confiance encore et encore
- Simplifie l’équilibrage du niveau grâce à un support intégré au niveau en temps réel
- Augmente la fiabilité des résultats de pesée à l’aide de systèmes de protection intégrés
- Accès contrôlé aux paramètres d’équilibrage avec gestion utilisateur
- Documentation sans lacunes grâce à CalAuditTrail
Spécifications
Spécifications
| Étalonnage | Interne |
| Certifications/Conformité | Certificat de formation continue, CSA pour le Canada |
| Type de connexion | Connecteur D-sub, 9 broches; USB UTL; USB Dispositif |
| Aperçu général | Avec étalonnage interne |
| Capacité d'absorption | 60 g |
| Type d’écran | Technologie graphique interactive |
| Précision de lecture | 0.1 mg |
| Matériau | Verre, PBT, acier inoxydable |
| Modèle | Bilan analytique électronique |
| Temps de stabilisation | ≤1,5 sec |
| Afficher plus de résultats |