missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

United Scientific™ Engino™ Makerspace DIY : voiture de course à reculer

Numéro de catalogue. S000835
Modifier l'affichage
Click to view available options
Grade:
5+
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Grade
S000835 5+
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Risque d’étranglement
Numéro de catalogue. S000835 Fournisseur United Scientific™ Code fournisseur UNEMS03
Risque d’étranglement

La Engino ligne DIY Makerspace utilise un design mathématique avancé avec des pièces en bois découpées au laser simples à utiliser pour créer une expérience de design amusante et facile à utiliser.

La série accompagne un livre théorique détaillé. Cette ressource va au-delà des simples instructions d'assemblage pour offrir une analyse approfondie des principes techniques et scientifiques du modèle. Il regorge d'activités agréables qui s'alignent avec les thèmes de la série, favorisant des compétences clés du 21e siècle. Grâce à cette approche globale, ENGINO™ vise à offrir une expérience éducative à la fois enrichissante et transformatrice, en dotant les apprenants des outils nécessaires pour réussir dans un monde en rapide évolution. Les surfaces en bois découpé au laser sont reliées en formation empilée pour créer une voiture à l’apparence solide. La voiture terminée mesure 19 cm de long et 6,5 cm de haut. Une fois la construction terminée, le moteur de reculement permet à la voiture d’accélérer vers l’avant. Cela constitue un outil utile pour étudier le mouvement. Suggéré pour un groupe de 2 à 3 élèves

  • Comprend un manuel avec des instructions et des contextes
  • Guide de construction en ligne étape par étape
  • Comprend un ensemble de peinture
  • Modèle de fonctionnement

Spécifications

Grade 5+
Class Size 1 Groupe de laboratoire
Product Type Kit d’activités