missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Endothéline-3, humaine

Numéro de catalogue. AAJ66312EXD
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
1 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAJ66312EXD 0.5 mg
AAJ66312MCR 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAJ66312EXD Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J66312EXD

Pour des applications en biologie cellulaire et moléculaire

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Spécifications

Espèces Humain
Méthode de purification HPLC
Contenu et stockage -30 °C à -10 °C
Format Solide
Poids moléculaire (g/mol) 2643.04
Type de produit Endothéline-3, humain
Quantité 0.5 mg
Statut réglementaire RUO - usage de recherche seulement
Séquence Cys-Thr-Cys-Phe-Thr-Tyr-Lys-Asp-Lys-Glu-Cys-Val-Tyr-Tyr-Cys-His-Leu-Asp-Ile-Ile-Trp

RUO – Usage réservé à la recherche