missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDS Empore™ Disques d’extraction d’échange d’anions et de cations-SR

Numéro de catalogue. 13110026
Modifier l'affichage
Click to view available options
Phase de colonne:
Échange de cations
Échange d’Anions
Adsorbant:
SAX
SCX
Diamètre (métrique) externe:
4.7 cm
9.0 cm
Quantité:
30/Cs.
60/Cs.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Phase de colonne Adsorbant Diamètre (métrique) externe Quantité
13110026 Échange de cations SCX 4.7 cm 60/Cs.
13110024 Échange d’Anions SAX 4.7 cm 60/Cs.
13110025 Échange d’Anions SAX 9.0 cm 30/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 13110026 Fournisseur CDS Code fournisseur 98060402322EA

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Anciennement 3M™ Empore™ disques d’extraction en phase solide anion et cation-SR (SPE) : 2252, 2251 & , 2352. Offrir un temps d’extraction beaucoup plus rapide sans effet négatif sur la récupération

  • Réduire le temps d’extraction et l’utilisation des solvants pour la préparation analytique des échantillons environnementaux aqueux
  • Offrir jusqu’à 90% de réduction des solvants, une excellente vitesse de traitement et des extractions sans contamination, avec des résultats précis et reproductibles
  • Disponible avec une variété d’emballages en tailles de 47 et 90 mm
  • Les disques d’échange d’anions sont approuvés pour une utilisation dans les méthodes EPA 549.1 et 552.1
  • Remplacer les procédures liquides/solides pour la détermination des acides haloacétiques dans l’eau, ainsi que l’herbicide chloré Dalapon™

Spécifications

Phase de colonne Échange de cations
À utiliser avec (application) Préparation analytique des échantillons environnementaux aqueux
Adsorbant SCX
Catégorie Disque d’extraction
Quantité 60/Cs.
Réduction de solvant 90%
Longueur (métrique) 4.7 cm
Diamètre (métrique) externe 4.7 cm