missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ SynergyPak™ 2 Cartouche pour systèmes d’eau Synergy™ Ultrapure

Numéro de catalogue. SYPK0SIX2
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille des pores:
0,22μ m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille des pores
SYPK0SIX2 0,22μ m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. SYPK0SIX2 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur SYPK0SIX2

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

produit de l’eau extra-pure à partir de l’eau pure produite par Milli-DI™ ou de l’eau désionisée (DI) propre

  • Basée sur “la technologie d’échange” d’ions, “charbon” activé et “filtration” en profondeur
  • Taille des pores : 0,22 μm
  • Intègrent toutes les technologies principales de purification
  • “Conception à brancher et utiliser” pour un remplacement facile et rapide

Spécifications

Source d’eau d’alimentation Déminéralisé
Taille des pores 0,22μ m
Méthode de purification Basé sur Échange d’ions , Charbon actif , filtration en profondeur technologie
À utiliser avec (équipement) Synergy™ Barnstead Nanopure
Modèle Synergy™ Pak 2
Catégorie Cartouche