missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ SNAP i.d. ™ 2.0 Système de détection des protéines

Numéro de catalogue. p-4507761
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale) du gel:
2,95, 5,31 po.
5,31 pouces.
Longueur (métrique) du gel:
8.4, 13.5 cm
13.5 cm
Largeur (impériale) du gel:
2,95, 3,34 po.
8,48 cm (3,34 po)
Largeur (métrique) du gel:
7.5, 8.5 cm
8.5 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (impériale) du gel Longueur (métrique) du gel Largeur (impériale) du gel Largeur (métrique) du gel
SNAP2MIDI 5,31 pouces. 13.5 cm 8,48 cm (3,34 po) 8.5 cm
SNAP2MM 2,95, 5,31 po. 8.4, 13.5 cm 2,95, 3,34 po. 7.5, 8.5 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. SNAP2MIDI Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur SNAP2MIDI

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Produit des taches de très haute qualité à chaque fois

Le système rapide et polyvalent SNAP i.d. 2.0 est conçu pour exploiter pleinement la distribution tridimensionnelle des réactifs. Contrairement au Western blotting conventionnel, où la diffusion est le principal moyen de transport des réactifs, le SNAP i.d. système 2.0 applique un vide pour faire passer activement les anticorps et les tampons à travers la membrane. Cette technologie avancée favorise la liaison des antigènes et un lavage approfondi, vous permettant d’optimiser mieux vos conditions de Western blotting.

Le EMD Millipore SNAP i.d. système de détection des protéines 2.0 réduit le temps requis pour le blocage, le lavage et l’incubation des anticorps à 30 minutes, vous permettant d’optimiser les conditions d’immunodétection pour obtenir des résultats de la plus haute qualité.

  • Une technologie unique alimentée par vide et un distributeur de flux intégré font activement circuler les réactifs à travers la membrane, assurant une distribution uniforme
  • Deux tailles de porte-blots accommodent le Mini (7,5 x 8,4 cm) (Cat. Non. SNP2BHMN100) ou Midi (8,5 x 13,5 cm) (Cat. Non. Des gels de taille SNP2BHMD100) et deux porte-blots peuvent être utilisés en parallèle

Spécifications

Catégorie Système de détection des protéines Mini
Comprend Base de détection, 2 cadres de retenue MIDI Blot, 2 bacs de collecte d’anticorps, tube sous vide, tampon roulant et rouleau blot, 2 bacs mouillants et un guide de démarrage rapide
Température (métrique) de stockage Température ambiante
Longueur (impériale) du gel 5,31 pouces.
Longueur (métrique) du gel 13.5 cm
Largeur (impériale) du gel 8,48 cm (3,34 po)
Largeur (métrique) du gel 8.5 cm