missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Bandes indicatrices de pH, pH 2,0 - 9,0
Description
Comprend
Tube contenant 50 bandes, 1 bande de code-barres.
Les tests de pH sont adaptés à tous les milieux en analyse environnementale et dans les contrôles industriels en procédé. Notre méthode spéciale de fabrication confère aux bandes indicatrices de pH des avantages décisifs par rapport au papier indicateur : puisque l’indicateur ne purge pas, la bande peut être laissée dans le milieu de mesure sans la contaminer.
Spécifications
Spécifications
| Plage de pH | 2 à 9 |
| À utiliser avec (application) | Pour l’analyse de l’alimentation et de l’eau |
| Graduations | 2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9 |
| Nb de tests | 1000 bandes |
| Emballage | Boîtier de fibre |
| Plage | pH 2,0 à 9,0 |
| Conditions de stockage | 2 °C à 8 °C |
| Catégorie | Bandes testeuses de pH |