missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ PureProteome™ Billes magnétiques en nickel

Numéro de catalogue. LSKMAGH10
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
2 x 1 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
LSKMAGH10 10 mL
LSKMAGH02 2 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. LSKMAGH10 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur LSKMAGH10

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Offre des rendements comparables à d’autres systèmes de purification magnétique tout en offrant des hautes purités

  • Aucun lysat de cellule brute à—clairage des lysats n’est traité par des billes magnétiques
  • Temps—de traitement rapide, l’ensemble du protocole est complété en moins d’une heure
  • Liaison à haute capacité—: 5 à 15 mg de protéines par mL de billes stabilisées
  • La liaison à—haute affinité peut avoir lieu dans un tampon contenant <5mM EDTA
  • Une échelle—flexible qui varie la quantité de billes permet différents rendements en protéines
  • Élution—flexible : protéines natives ou dénaturées
  • Processus automatisé—de sélection mains libres

Spécifications

Propriété de fixation 1 à 5,5 mg/mL
Contenu et stockage 2 °C à 8 °C
Granulométrie 10 μm
Quantité 10 mL
À utiliser avec (application) Purification de la protéine recombinante marquée à H
Catégorie Bille d’affinité magnétique