missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ MultiScreen™ Plaques d’essai à 96 puits pour la préparation de l’échantillon

Numéro de catalogue. MAHVN4510
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille des pores:
0,22 μm
0,45 μm
0,65 μm
1,2 μm
Couleur:
Transparent
Matériau:
Plastique ABS
Styrène
Quantité:
10/Pk.
50/Pk.
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille des pores Couleur Matériau Quantité
MAHVN4510 0,45 μm Transparent Styrène 10/Pk.
MABVN1250 1,2 μm Transparent Styrène 50/Pk.
MADVN6550 0,65 μm Transparent Styrène 50/Pk.
MAGVS2210 0,22 μm Transparent Plastique ABS 10/Pk.
MAHVN4550 0,45 μm Transparent Styrène 50/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. MAHVN4510 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur MAHVN4510

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour l’isolement, la purification et la préparation des échantillons avant les essais dans les processus de découverte de médicaments ainsi que les applications des protéines et de l’ADN

Les formats conviennent pour l’élimination de grosses particules, les séparations à base de résine, les applications de solvants, ainsi que la concentration ou la purification de protéines/ADN. Le système de séparation polyvalent combine une microplaque avec la filtration membranaire de Millipore pour simplifier et optimiser les techniques de découverte de médicaments, les tests biochimiques et la préparation traditionnelle des échantillons.

  • Utilisation avec un collecteur à vide, un système automatisé de manipulation de liquides ou un compteur—de scintillation à microplaques, des tests complets peuvent être réalisés sur une seule plaque
  • L’étanchéité membrane-plaque assure l’absence de diaphonie du réactif et la diaphonie optique limitée. La structure de support sous-drain brevetée permet de maintenir des volumes liquides pendant des temps d’incubation allant jusqu’à 21 jours
  • Assure également un transfert quantitatif de filtrat vers une plaque réceptrice placée au fond du collecteur

Choix des matériaux filtrants

  • Pour des applications à forte liaison aux protéines, utilisez des plaques contenant de l’Immobilon-P™ PVDF ou des esters de cellulose mixte. Pour une liaison à haute liaison aux acides nucléiques, utilisez des plaques avec des esters de cellulose mixtes, des fibres de verre ou des membranes DEAE chargées positivement. Pour les séparations de biomolécules chargées, choisissez entre les membranes DEAE chargées positivement ou phosphocellulose chargées négativement
  • Pour une faible liaison des biomolécules, utilisez des plaques avec des membranes hydrophiles Durapore™ PVDF, Biopore™ PTFE ou polycarbonate
  • Pour les tests nécessitant une résistance au solvant, utilisez des plaques avec des membranes PTFE hydrophiles

Chaque membrane microporeuse interagit distinctement avec différentes protéines ou biomolécules; il peut donc être nécessaire de tester différents types de membranes pour chaque analyse.

†La versionMultiScreen HTS présente un drain sous-drain en retrait et des parois latérales rigides.

Spécifications

Format Standard
Membrane PVDF hydrophile
Array 8 x 12
Taille des pores 0,45 μm
Couleur Transparent
Matériau Styrène
Nb de puits 96
Stérilité Non stérile
Zone de filtration 0,28 cm2
À utiliser avec (application) Diagnostic clinique approuvé, tests de protéines kinase, phosphatase, préparation d’échantillons, retrait du terminateur de colorant
Quantité 10/Pk.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats