missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Bandes de test au sulfate MQuant™
Description
Comprend
Tube contenant 100 bandes
- Petit et facile à manipuler
- Application flexible et universelle
- La méthode de réaction Ba-Thorin est idéale pour le dépistage
- Résultat immédiat produit par analyse sur place
- PET Film et faible contenu en réactifs
- Facilement jetables
- Graduation par échelle de couleurs : 200 - 400 - 800 - 1200 - 1600 mg/L
Refermez immédiatement le tube contenant les bandelettes de test après utilisation.
Pour l’analyse de l’alimentation et de l’eau
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (application) | Estimation rapide de la teneur en ions sulfate de l’eau potable et industrielle, ainsi que des rejets d’effluents |
| À utiliser avec (équipement) | Colorimètre |
| Graduations | 200-400-800-1200-1600mg/L |
| Nb de tests | 100 |
| Plage | 200 à 1600 mg/L |
| Conditions de stockage | 2 °C à 8 °C |
| Méthode de test | Complexe de Ba-Thorin |
| Catégorie | Bandelettes de test |