missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Bandes d’essai à l’acide peracétique MQuant™
Description
Comprend
Tube contenant 100 bandes
- Petit et facile à manipuler
- Application flexible et universelle
- Redox Méthode de réaction idéale pour le criblage
- Résultat immédiat produit par analyse sur place
- PET Film et faible contenu en réactifs
- Facilement jetables
1.10001.0001
Graduation par échelle de couleurs : 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 mg/L acide
peracétique1,10084,0001
Graduation de l’échelle des couleurs : 5 - 10 - 20 - 30 - 50 mg/L acide peracétique
Refermez immédiatement le tube contenant les bandelettes de test après utilisation.
Pour l’analyse de l’alimentation et de l’eau
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (application) | Pour l’analyse de l’alimentation et de l’eau |
| À utiliser avec (équipement) | Colorimètre |
| Graduations | 5-10-20-30-50mg/L |
| Nb de tests | 100 |
| Plage | 5 à 50 mg/L |
| Conditions de stockage | 2 °C à 8 °C |
| Méthode de test | Redox Réponse |
| Catégorie | Bandelettes de test |