missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Bandes de test en fer MQuant™
Description
Comprend
Tube contenant 100 bandes
- Petit et facile à manipuler
- Application flexible et universelle
- Méthode de réaction 2,2'-Bipyridine idéale pour le criblage
- Résultat immédiat produit par analyse sur place
- PET Film et faible contenu en réactifs
- Facilement jetables
- Graduation de l’échelle de couleurs : 3 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/L
Refermez immédiatement le tube contenant les bandelettes de test après utilisation.
Pour distinguer les métaux ferreux et non ferreux.
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (application) | Pour distinguer les métaux ferreux et non ferreux |
| À utiliser avec (équipement) | Colorimètre |
| Graduations | 3-10-25-50-100-250-500mg/L |
| Nb de tests | 100 |
| Plage | 3 à 500 mg/L |
| Conditions de stockage | 15 °C à 25 °C |
| Méthode de test | 2,2'-Bipyridine |
| Catégorie | Bandelettes de test |