missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Luminata™ Substrat HRP occidental Crescendo, 100 mL
Description
- Le réactif a été adapté pour optimiser la plage et la sensibilité de la détection à l’aide de divers anticorps dans les tests Western Blot.
- Prémélangé pour la commodité afin d’éviter la contamination croisée des réactifs.
- Large gamme de sensibilités pour répondre à tous les besoins de détection.
- Résultats constants avec moins d’erreur de pipetage.
- Stable à 4 °C et aussi à température ambiante, ce qui permet de le ranger sur établi.
- Meilleure performance de détection par rapport à la concurrence.
- Compatible à la fois avec les membranes PVDF et nitrocellulose, ainsi qu’avec tous les tampons et réactifs bloquants couramment utilisés.
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation de l’entreprise accompagnant le(s) produit(s), nos produits sont destinés à un usage de recherche uniquement et ne doivent être utilisés à aucune autre fin, incluant, sans s’y limiter, des usages commerciaux non autorisés, des usages diagnostiques in vitro, des usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d’application chez l’humain ou les animaux.
Western blotting, blot à points/fentes
Spécifications
Spécifications
| Conditions de stockage | 2° à 8 °C |
| À utiliser avec (application) | Tapot/Slot blotting, Western Blotting, Western Blot |
| Quantité | 100 mL |