missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Membranes PVDF Immobilon-PSQ™

Numéro de catalogue. p-4901766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 m x 8.5 cm
26.5 cm x 3.75 m
8.5 x 13.5 cm
7 x 8.4 cm
8 x 10 cm
9 x 12 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
26 x 26 cm
Format:
Feuille
Rouleau
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x l) Format
ISEQ00010 26.5 cm x 3.75 m Rouleau
ISEQ07850 7 x 8.4 cm Feuille
ISEQ08100 8 x 10 cm Feuille
ISEQ08130 8.5 x 13.5 cm Feuille
ISEQ10100 10 x 10 cm Feuille
ISEQ15150 15 x 15 cm Feuille
ISEQ26260 26 x 26 cm Feuille
ISEQ20200 20 x 20 cm Feuille
ISEQ09120 9 x 12 cm Feuille
ISEQ85R 10 m x 8.5 cm Rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Numéro de catalogue. ISEQ00010 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur ISEQ00010

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour les Western blots et le séquençage des protéines

Membrane Immobilon-PSQ :
  • taille de pores de 0,2 μm et grande structure interne
  • Des rendements d’adsorption et de séquençage des protéines plus élevés que d’autres membranes
  • Recommandé pour les protéines de nettoyage inférieures à 20 kDa
  • Prévient le passage des protéines de faible poids moléculaire
  • Spécifications

    Longueur (métrique) 26.5 cm
    Largeur (métrique) 375 cm
    À utiliser avec (application) Pour le séquençage de protéines à faible abondance ou faible poids moléculaire (<20 000 Daltons)
    Largeur (impériale) 147,63 po.
    Format Rouleau
    Matériau Immobilon-PSQ
    Longueur (impériale) 10,43 po.
    Taille des pores 0,2 μm
    Dimensions (L x l) 26.5 cm x 3.75 m