missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Chemicon™ Trousse de test de croissance des cellules MTT
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | 2 °C à 8 °C |
| Aperçu général | Trousse de test de croissance des cellules MTT |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| À utiliser avec (application) | Pour les tests de prolifération ou de cytotoxicité médiée par le complément |
| Comprend | Solution B (PBS), Réactif A (MTT) |
| Quantité | 1000 Tests |