Learn More
Agilent BioTek ELx405 Select Microplate Washer, IVD

Description
Le BioTek ELx405 Select est le premier laveur de plaques à puits profonds qui aspire et distribue dans des microplaques de puits profonds de 96 et 384 puits de profondeur et de hauteur standard. Le ELx405 Select est disponible en plusieurs configurations pour répondre à une grande variété d’applications de lavage de plaques, y compris ELISA les tests à base de cellules.
L’entretien est facile grâce au brevet Ultrasonic Advantage disponible qui automatise et nettoie les tubes du collecteur pour éliminer le sel et les protéines accumulés.
Doit être acheté avec l’accessoire requis du système de distribution/déchets pour être utilisé. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial Fisher pour plus d’informations.
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | CE et TUV marqués. Conforme à la RoHS. |
| Precision | ≤3 % CV |
| Volume résiduel | ≤2 μL/puits |
| Durée de trempage | Programmable en minutes et secondes, jusqu’à 60 minutes. |
| Catégorie | Rondelle à microplaques |
| Poids (métrique) | 13.5 kg |
| Cycles de lavage | 1 à 10 |
| Affichage | LCD rétroéclairé |
| Type de fourniture de liquide | Une pompe à déplacement positif |
| Humidité | 10 à 80%, non condensant |
| Afficher plus de résultats |