Learn More
Agilent BioTek ELx405 Laveur de microplaques à puits profonds Select
Description
Le BioTek ELx405 Select est le premier laveur de microplaques à puits profonds qui aspire et distribue dans des plaques de 96 et 384 puits à puits profonds et de hauteur standard. Le ELx405 Select est disponible en plusieurs configurations pour répondre à une gamme très variée d’applications de lavage de plaques, y compris les dosages ELISA et cellulaires.
L’entretien est facile grâce au système Ultrasonic Advantage breveté disponible qui automatise et nettoie les tubes du répartiteur pour éliminer les dépôts de sels et de protéines.
Doit être acheté en combinaison avec l’accessoire requis du système de distribution/déchets pour être utilisé. Pour plus d’information, veuillez contacter votre représentant commercial de Fisher.
Certifications
Marquage CE et ETL
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | Marquage CE et TUV. Conformes aux directives RoHS. |
| Precision | ≤3 % CV |
| Type de plaques | Plaques à 96 et à 384 puits |
| Volume résiduel | ≤2 μL/puits |
| Durée de trempage | Programmable en minutes et en secondes, jusqu’à 60 minutes. |
| Catégorie | Laveur de microplaques |
| Poids (métrique) | 13.5 kg |
| Cycles de lavage | 1 à 10 |
| Affichage | LCD rétroéclairé |
| Type de fourniture de liquide | Une seule pompe à déplacement positif |
| Afficher plus de résultats |