missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Elplasia™ Flasque 12K

Numéro de catalogue. 01182185
Modifier l'affichage
Click to view available options
Surface de culture:
80 cm2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Surface de culture
01182185 80 cm2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 01182185 Fournisseur Corning™ Code fournisseur C4537
Obtenez jusqu’à 2 500 $ en produits avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La Elplasia™ fiole 12K permet aux chercheurs de générer une forte densité de sphéroïdes sans animaux dans un modèle sans échafaudage.

  • Contient 152 microcavités parcm2 dans une empreinte de vaisseau similaire à celle d’une fiole T-75
  • Corning™ La surface à attachement ultra-faible (ULA) fonctionne avec la gravité et une géométrie de microcavité arrondie pour former environ 12 000 sphéroïdes de forme et de taille similaires
  • La surface d’ULA (un hydrogel propriétaire, sans animaux et à liaison covalente), favorise la formation et la récolte facile des sphéroïdes
  • Le film polystryène est perméable au gaz avec une faible autofluorescence
  • Géométrie ronde à fond de puits

Spécifications

Couleur de bouchon Orange
Matériau Polystyrène
À utiliser avec (application) Formation sphéroïde
Stérilité Stérile
Forme du fond Rectangulaire
Type de bouchon Bouchon ventilé
Surface de culture 80 cm2
Volume (métrique) de travail 25 à 50 mL
Quantité 5 Ea.