missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mettler Toledo™ Électrolyte pour électrode sensible aux oxydes d’azote
Description
- Quantité : 50 mL
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Incolore |
| Aperçu général | Électrolyte f. oxydes d’azote NOx, 25 mL |
| À utiliser avec (équipement) | Électrode sensible aux gaz par oxydes d’azote |
| Type de solution de remplissage | Électrolyte |
| Emballage | 25 mL |
| Quantité | 50 mL |