missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Agilent BioTek EL406 Laveur/Distributeur de microplaques
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 11120616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
406PSUB3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Modèle
11120616 406PSUB3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 11120616 Fournisseur Agilent BioTek Code fournisseur 406PSUB3SN

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le distributeur laveur BioTek EL406 est un instrument compact offrant un lavage rapide et complet des plaques, accompagné de trois distributeurs de réactifs.

Le distributeur laveur BioTek EL406 est un instrument compact offrant un lavage rapide et complet des plaques, accompagné de trois distributeurs de réactifs. Les capacités du EL406 comprennent le lavage et la distribution pour les tests standards, ainsi que pour les protocoles de séparation biomagnétique et de filtration sous vide.

Le collecteur Dual-Action optimise le lavage pour les monocouches cellulaires peu adhérentes. Le Ultrasonic Advantage breveté empêche les blocages dans les tubes du collecteur avant le lavage, afin de réduire l’échec du dosage. Ce distributeur laveur de plaques modulaire offre la flexibilité d’utiliser des distributeurs à pompe à seringue et à pompe péristaltique, ainsi qu’une fonction de lavage des plaques, sur une seule plateforme.

 

Doit être acheté en combinaison avec l’accessoire requis du système de distribution/déchets pour être utilisé. Pour plus d’information, veuillez contacter votre représentant commercial de Fisher.

Certifications

Marquage CE; Homologué ETL

Spécifications

Précision ±3 %; Distribution : ±1 μL à 5 μL, +1 μL à 20 μL, ±1 % à 100 μL
Certifications/Conformité Marquage CE et TUV. Conformes aux directives RoHS.
Bouteilles Facultatif (1 ou 2 L)
Precision Lavage : <3 % CV (selon le modèle); Distribution (pompe à seringue) : ≤5 % CV à 5 μL, ≤2,5 % CV à 20 μL, ≤1 % CV à 100 μL
Volume distribué 500 nL à 3 000 μL/puits
Type de plaques 96, 384 et 1 536 puits; Profil bas et hauteur standard; Plaques à fond plein et à fond à filtre (en option)
Volume résiduel ≤2 μL/puits
Vitesse de purification 96 puits : 300 μL/puits, collecteur à 96 tubes : 13 s; 384 puits : 100 μL/puits, collecteur à 192 tubes : 17 s; 1 536 puits : 10 μL/puits, deux collecteur à 32 tubes : 36 s
Durée de trempage Programmable en minutes et en secondes, jusqu’à 60 minutes.
Catégorie Laveur/Distributeur de microplaques
Poids (métrique) 14.5 kg
Cycles de lavage 1 à 250
Débit Débit élevé à faible; Débits optimisés pour les dosages cellulaires
Fréquence 50/60 Hz
Modèle 406PSUB3
Incrément 1 μL
Comprend Lavage de microplaques à 384/96 puits (collecteurs/tubes en acier interchangeables à 96 tubes (lavage 384/96 puits) et à 192 tubes (lavage plus rapide dans 384 puits); 1 Module de distribution de réactifs – 1 pompe péristaltique (autoclavable, cassette à 8 embouts (1 x 8) ornée de saphirs, embouts en acier ou en plastique); 2 Modules de distribution de réactifs – 2 pompes à seringues (autoclavables/(2) collecteurs/tubes en acier à 16 tubes (1 x 16)); Commutation automatique à 4 tampons
Largeur (impériale) 16,5 po
Largeur (métrique) 42 cm
Hauteur (impériale) 12,5 po
Hauteur (métrique) 31.8 cm
Profondeur (impériale) 18 po
Profondeur (métrique) 46 cm
Poids (impériale) 32 lb.
Tension 100/240 V
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats