missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Propylparabène, NF, BP, EP, 98-102%, Spectrum™ Chimique

Numéro de catalogue. 18605934
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Emballage:
Bouteille en polyéthylène
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18605934 100 g Bouteille en polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 18605934 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur PR133100GM
Obtenez jusqu’à 500 $ en produits chimiques avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

PR133, 94-13-3, C10H12O3

Spectrum™ Le produit chimique propylparabène, NF, BP, EP est utilisé comme conservateur antimicrobien. Tous les produits Spectrum Chemical NF, BP, EP sont fabriqués, emballés et entreposés selon les bonnes pratiques de fabrication (cGMP) en vigueur selon la partie 211 du 21CFR dans des installations enregistrées et inspectées par la FDA.

Identifiants chimiques

CAS 94-13-3
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.20
Clé InChI QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Nom de l’IUPAC propyl 4-hydroxybenzoate
SOURIRES CCCOC(=O)C1=CC=C(O)C=C1

Spécifications

Acidité 0.001
CAS % maximal 1
Résidus de calcination 0.001
Intervalle de fusion 96-99 °C
Emballage Bouteille en polyéthylène
Quantité 100 g
Pourcentage de pureté 98 à 102%
Niveau Multi Compendia
Forme physique Poudre ou morceaux cristallins