missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution de sel disodique EDTA, volumetrique, Reag. Ph. Eur., 0,1 M EDTA-Na2, pour complexométrie, Solstice

Numéro de catalogue. 60046362
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
6 x 1 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
60046362 6 x 1 L
6002539 500 mL
6002537 1 L
6002538 2.5 L
6002536 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 60046362 Fournisseur Solstice Code fournisseur 345506X1L

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Volumetrique, Reag. Ph. Eur., 0,1 M EDTA-Na2, pour la complexométrie

Les produits de titration de haute qualité de Solstice couvrent l'ensemble du flux de travail et comprennent :

  • Solutions pour la titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrés ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminopolycarboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents masqués
  • Indicateurs pour les titrations volumétriques et complexométriques

Spécifications

Nom ou substance chimique EDTA disodium salt solution
Nom Remarque Volumetrique, Reag. Ph. Eur., 0,1 M EDTA-Na2, pour la complexométrie
CAS 139-33-3, 7732-18-5
CAS % minimum ≥90.0000%
CAS % maximal ≤100.0000%
Formule moléculaire C10H14N2Na2O8
Formule linéaire [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
Numéro MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Concentration 0,1 M EDTA-Na2
Beilstein 3822669
Densité 1.01 g/cm3
Synonyme ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
Clé InChI ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SOURIRES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Nom de l’IUPAC disodium; 2-[2-[bis(carboxylatométhyl)azaniumyl]éthyle-(carboxylatométhyl)azaniumyl]acet
Poids moléculaire (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Poids de formule 372.24
Niveau Réactif Ph. Eur.
Emballage Bouteille en polyéthylène
Quantité 6 x 1 L
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats