missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EDTA Sel disodique, dihydrate, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Réactif, J.T. Baker™
Description
- Produits chimiques pharmaceutiques en vrac
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | EDTA Disodium Salt |
| Nom Remarque | Dihydrate |
| Remarques sur le degré de pureté | Répond USP aux exigences |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène |
| Quantité | 500 g |
| Gravité spécifique | 1L = 0.00kg |
| Nom de l’IUPAC | disodium; 2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyle-(carboxylatométhyl)amino]acétate; dihydre |
| Poids de formule | 372.24 |
| Pourcentage de pureté | 99.0 to 101.0% |
| Niveau | Réactif BAKER ANALYZED™ ACS |
| Afficher plus de résultats |