missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EDTA, Disodium Dihydrate, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | EDTA, Disodium |
| CAS % minimum | 98.0 |
| CAS % maximal | 100.0 |
| Couleur | Blanc |
| Emballage | Bouteille blanche polyuréthane à large bouche |
| Quantité | 500 g |
| Pourcentage de pureté | 99% contre 101% |
| Niveau | ACS |
| Forme physique | Cristaux |