missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EDTA (Dihydrate), Réactif ACS (Éthylènedinitrilo)Acide tétraacétique, Dihydrate de sel disodique), Réactifs

Numéro de catalogue. 01337986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 g
500 g
10 lb.
10 kg
50 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
01337986 125 g
01337988 10 lb.
01337987 10 kg
01337985 500 g
01337984 50 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 01337986 Fournisseur Labchem Inc Code fournisseur C1201100125D2

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

EDTA (dihydrate), ACS Réactif (Éthylènedinitrilo)acide tétraacétique, Dihydrate de sel disodique), ACS, pour un usage général en laboratoire. Fabriqué dans ISO l’usine 9001.

Identifiants chimiques

CAS 6381-92-6
Formule moléculaire C10H18N2Na2O10
Poids moléculaire (g/mol) 372.24
Clé InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Edetate Disodium, Disodium EDTA, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic Acid disodium salt dihydrate
Nom de l’IUPAC di-disodium 2-({2-[(carboxylatométhyl)(carboxyméthyl)amino]éthyle}(carboxyméthyl)amino)acétate dihydraté
SOURIRES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique EDTA (Dihydrate), ACS Reagent (Ethylenedinitrilo)tetraacetic Acid, Disodium Salt Dihydrate)
Point de fusion 252 °C
Couleur Blanc
pH 4 à 6
Point d’ébullition >252 °C
Emballage Bouteille en verre
Quantité 125 g
Gravité spécifique 0.86
Pourcentage de pureté ≥99%
Niveau ACS
Forme physique Solide
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats