missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Stoelting™ Ear Punch

Stoelting™ Ear Punch is used for notching or punching mouse or rat ears at weaning for easy identification.

Spécifications

For Use With (Application) Neuroscience
Length (English) 4 in.
Animal Mouse, Rat
voir les spécifications

Produits 2
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Size Prix Quantity & Availability  
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Size Prix Quantity & Availability  
10000956
Afficher les documents Détails de la promotion
Stoelting™
56718
1 mm hole N/A
Il en reste null
 
10000957
Afficher les documents Détails de la promotion
Stoelting™
STG56719
2 mm hole N/A
Il en reste null
 
Description

Description

Spécifications

Spécifications

Neuroscience
4 in.
Mouse, Rat
Videos
FDS
Documents

Documents