missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

E-64, ∽99%, MP Biomedicals™

Numéro de catalogue. ICN15284605
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN15284605 5 mg
ICN15284601 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. ICN15284605 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0215284605

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 66701-25-5
Formule moléculaire C15H27N5O5
Poids moléculaire (g/mol) 357.41
Numéro MDL MFCD00080261,MFCD00080261
Clé InChI LTLYEAJONXGNFG-HBNTYKKESA-N
Synonyme d09fgq, l-3-trans-carboxy-oxiran-2-carbonyl-leu-agmatin, trans-epoxysuccinyl-leucylamido-4-guanidino butane, 3-1-4-carbamimidamidobutyl carbamoyl-3-methylbutyl carbamoyl oxirane-2-carboxylic acid, 3-1-4-diaminomethylideneamino butylamino-4-methyl-1-oxopentan-2-yl carbamoyl oxirane-2-carboxylic acid
PubChem CID 4641099
Nom de l’IUPAC (2R,3R)-3-{[(1S)-1-({4-[((diaminométhylidène)amino]butyl}carbamoyl)-3-méthylbutyl]carbamoyl}oxirane-2-carboxylique acide
SOURIRES CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1O[C@H]1C(O)=O)C(=O)NCCCCN=C(N)N

Spécifications

Nom ou substance chimique E-64
Couleur Blanc
Fourchette de pourcentages d’essai ∽99%
Quantité 5 mg
Poids de formule 357.4
Forme physique Poudre