missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lingot de dysprosium, 99,8% (REO)

Numéro de catalogue. AA0010222
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA0010222 100 g
AA0010214 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA0010222 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 00010222

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 7429-91-6 | Dy | 162,50 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

  • Emballé dans une bouteille poly stable à l’air

Identifiants chimiques

CAS 7429-91-6
Formule moléculaire Dy
Poids moléculaire (g/mol) 162.50
Numéro MDL MFCD00010982
Clé InChI KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
Nom de l’IUPAC dysprosium
SOURIRES [Dy]

Spécifications

Nom ou substance chimique Dysprosium ingot
Quantité 100 g
Odeur Inodore
Emballage Bouteille poly
Forme Lingot
Notes sur le pourcentage d’essai (REO)
Pourcentage de pureté 99.8%
EINECSNumber 231-073-9
TSCA Oui
missing translation for 'storageNote'
  • Emballé dans une bouteille poly stable à l’air
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche