missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Aimant DynaMag-5™

Numéro de catalogue. 12303D
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
8 échantillons
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
12303D 8 échantillons
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 12303D Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12303D

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

L’aimant DynaMag-5 accueille des tubes de 11 –à 16 mm de diamètre (par exemple, les tubes de cytométrie en flux et la plupart des tubes de collecte de sang), avec un volume de travail optimal de 1 –5 mL.

L’aimant DynaMag-5 accueille des tubes de 11 –à 16 mm de diamètre (par exemple, les tubes de cytométrie en flux et la plupart des tubes de collecte de sang), avec un volume de travail optimal de 1 –5 mL. L’aimant contient 8 tubes et est compatible avec tous Dynabeads (1 –4,5 μm de diamètre). Lors de la séparation cellulaire à l’aide de Dynabeads, un DynaMag aimant est nécessaire. Différents aimants sont optimisés pour différents volumes de travail et tailles de tubes.

  • L’aimant DynaMag-5 contient le matériau magnétique le plus élevé et les Dynabeads sépare rapidement, efficacement et de façon constante
  • L’aimant DynaMag-5 est petit, facile à manipuler et aide à assurer une séparation efficace de jusqu’à 8 échantillons de cellules simultanément
  • Le SampleRack inclus a des positions numérotées (de 1 à 8) pour un contrôle facile de vos échantillons et un design qui assure une bonne visibilité de l’échantillon lorsqu’il est placé sur la base de l’aimant
  • Des clips flexibles qui maintiennent les tubes en place permettent à l’aimant d’accueillir différentes tailles de tubes
  • SampleRack est une unité distincte qui peut être retirée de la base magnétique pour faciliter le vortex, le lavage ou la resuspension
  • SampleRacks supplémentaires disponibles séparément

L’aimant DynaMag-5 ne doit pas être utilisé avec des tubes standards de 15 mL. Pour un tube de 15 mL, utilisez un aimant DynaMag-15.

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Aperçu général Aimant
Contenu et stockage Conserver à température ambiante
À utiliser avec (équipement) 12301D, 12302D
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Gamme de produit DynaMag
Quantité 8 échantillons
Capacité (métrique) 1 to 5 mL

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.