Learn More
Invitrogen™ DynaGreen™ Billes magnétiques protéiniques A/G

Description
DynaGreen Les billes magnétiques Protein A/G sont destinées à être utilisées dans des applications d’immunoprécipitation (IP) tout en étant un choix écologiquement durable. Ce sont des billes magnétiques submicroniques sans microplastiques qui offrent une isolation reproductible des protéines cibles dans un flux de travail simple et efficace, pouvant être effectué manuellement ou automatisé sur KingFisher™ des instruments.
Les avantages des DynaGreen billes magnétiques Protein A/G incluent :
- IP reproductible haute performance—avec un haut rendement et une faible liaison non spécifique
- Réduction de l’impact—environnemental, noyau de billes non microplastiques et conception holistique de produits durables
- Une immunoprécipitation directe et indirecte flexible—aide à assurer l’isolement des protéines non abondantes
- Automatisation facile prête—à l’automatisation pour les besoins à haut débit sur les systèmes de purification d’échantillons Kingfisher
Séparation manuelle simple, douce et efficace
DynaGreen Protéines A/G Les billes magnétiques sont des billes superparamagnétiques sans microplastiques, avec la protéine A et la protéine G couplées de façon covalente à la surface. Ils ont été développés pour faciliter l’IP des protéines cibles lorsque l’anticorps IP interagit fortement avec la protéine A/G (voir spécificité de sous-classe dans le manuel). La taille de la bille submicronique (∼250 nm) offre une faible sédimentation et une grande surface de capture ciblée. La méthode est un protocole simple de liaison-incubation-éluation sans pré-clearing. Cela permet une isolation efficace et à haut rendement de la protéine cible par IP directe ou indirecte en moins de 80 minutes.
La technologie de séparation magnétique utilisée par DynaGreen les billes magnétiques Protein A/G est rapide et douce, réduisant ainsi le stress physique sur les protéines cibles. De plus, la nature non poreuse des billes réduit le risque que les anticorps soient piégés et deviennent inaccessibles. Cela aide à minimiser la quantité d’anticorps nécessaire pour produire des résultats précis et reproductibles. Le rendement et la pureté de la protéine cible isolée sont hautement compatibles pour une utilisation en western blotting et en spectrométrie de masse. Le manuel produit ci-dessous comprend une liste des réactifs requis, des matériaux et des détails des recettes compatibles pour tampons.
Flux de travail automatisé rapide et reproductible
Les DynaGreen billes magnétiques sont idéales pour un enrichissement à haut débit. Ce processus peut être automatisé à l’aide de n’importe lequel de nos systèmes de purification d’échantillons KingFisher ou de manipulateurs de liquides. Le protocole automatisé peut être exécuté en seulement 40 minutes avec jusqu’à 96 échantillons par exécution, ce qui aide à réduire le temps d’intervention manuelle tout en maintenant le même rendement cible élevé reproductible et une faible liaison non spécifique comparé au protocole manuel.
Un choix certifié pour la recherche écologiquement durable
Les billes magnétiques A/G de protéines sans DynaGreen microplastiques sont conçues à la fois pour une haute performance dans les flux de travail d’immunoprécipitation et pour un impact environnemental moindre. Elles offrent une pureté exceptionnelle et un rendement élevé des protéines cibles comparativement à d’autres billes magnétiques dans les flux de travail d’immunoprécipitation directe et indirecte. En même temps, le produit bénéficie d’une vaste liste d’éléments de conception durable certifiés par des produits tiers, certifiés par l’étiquette ACT, en incorporant les principes de la chimie verte et de l’ingénierie verte.
Choisir DynaGreen des billes magnétiques Protein A/G peut aider à réduire l’impact environnemental de la recherche sans compromettre les résultats.
En savoir plus sur nos DynaGreen billes magnétiques et nos systèmes de purification d’échantillons KingFisher :
- Produits durables alternatifs : DynaGreen Protéine A (Cat. No 80102G) et DynaGreen Capture-Select anti-FC (multiespèces) (Cat. No 80107G)
- DynaGreen Durabilité des billes magnétiques
- DynaMag aimants pour la séparation magnétique des billes
- Protocoles d’automatisation KingFisher
- Vidéo des instruments KingFisher Flex
Spécifications
Spécifications
| Concentration | 20 mg/mL |
| Aperçu général | Protéine recombinante A/G liée de façon covalente aux DynaGreen billes magnétiques |
| Matériau | Oxyde de fer |
| Contenu et stockage | DynaGreen Les billes magnétiques protéiniques A/G sont fournies dans un tampon phosphaté, pH 7,4, avec un tensioactif biodégradable et un conservateur. À conserver à 2 –8 °C. |
| Diamètre (métrique) | 250 nm |
| À utiliser avec (équipement) | KingFisher™ Systèmes de purification d’échantillons, DynaMag™ aimants |
| Compatibilité à haut débit | Compatibilité à haut débit |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Gamme de produit | DynaGreen |
| Quantité | 25 mL, 1000 réactions |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.