missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Dynabeads™ Pack de départ protéine G et aimant

Numéro de catalogue. 10014D
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Suffisant pour:
100 réactions
40 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Suffisant pour
10014D 40 réactions
10017D 100 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 10014D Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10014D

Le Dynabeads Protein G and Magnet Starter Pack combine Dynabeads des billes magnétiques Protein G pour l’immunoprécipitation avec l’aimant préféré pour les tubes microcentrifuges de 1,5 mL afin de faciliter l’achat.

Conception économe d’espace avec notre plus petite empreinte pour les cycleurs thermiques

  • La conception modulaire flexible permet d’économiser de l’espace sur le pont
  • Un module de panneau de contrôle séparé offre de la flexibilité lors de l’intégration sur la plateforme robotique
  • Choix entre options de câblage de 10 cm, 1 mètre et 3 mètres

Fonctionnalités automatisées de couvercle et de cyclage

  • Bloc de 384 puits
  • Le couvercle automatisé est compatible avec la programmation pour une utilisation facile et mains libres avec la manipulation de liquides ou les empileuses de plaques
  • Le couvercle chauffé glisse vers l’avant pour recouvrir le nid de plaques, assurant un contact thermique et éliminant l’évaporation

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.

Spécifications

Contenu et stockage Le produit contient :
• 2 billes de protéine G de 1 Dynabeads mL, 1 x aimant

DynaMag-2 conserver Dynabeads à 2 –8 °C.
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Gamme de produit DynaMag, Dynabeads
Quantité 40 réactions
Catégorie Pack de démarrage Magnet
Type de ligand Protéine G
Suffisant pour 40 réactions

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.