Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Kit IP Protein G et pack de démarrage à aimants
Description
Le Dynabeads kit IP Protein G et le pack de démarrage Magnet combinent Dynabeads des billes magnétiques Protein G pour l’immunoprécipitation (y compris les tampons requis) et l’aimant préféré pour être utilisé avec des tubes microcentrifuge de 1,5 mL pour faciliter l’achat. Les billes et tampons suffisent pour 40 réactions, et l’aimant contient 16 tubes de microcentrifuge de 1,5 mL. Le kit d’immunoprécipitation - Dynabeads Protéine G avec tampons, billes de protéine G autonomes Dynabeads , et l’aimant DynaMag-2 sont également disponibles séparément.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Spécifications
Spécifications
| Contenus des kits | 2 mL Dynabeads de billes de protéine G; 16 mL de tampon de liaison et de lavage d’anticorps; Tampon de lavage de 28 mL; Tampon d’élution de 1 mL; 1 x aimant DynaMag-2 |
| Contenu et stockage | À conserver Dynabeads à 2 –8 °C. |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Gamme de produit | DynaMag, Dynabeads |
| Quantité | 40 réactions |
| À utiliser avec (application) | Immunoprécipitation |
| Catégorie | Kit IP et pack de démarrage à aimants |
| Type de ligand | Protéine G |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.