missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Dynabeads™ Pack de départ de protéines A et aimant

Numéro de catalogue. 10013D
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
40 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
10013D 40 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 10013D Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10013D
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le Dynabeads pack de démarrage Protein A et Magnet combine Dynabeads des billes magnétiques Protein A pour l’immunoprécipitation avec l’aimant préféré pour des tubes microcentrifuge de 1,5 mL pour faciliter l’achat.

Conception économe d’espace avec notre plus petite empreinte pour les cycleurs thermiques

  • La conception modulaire flexible permet d’économiser de l’espace sur le pont
  • Un module de panneau de contrôle séparé offre de la flexibilité lors de l’intégration sur la plateforme robotique
  • Choix entre options de câblage de 10 cm, 1 mètre et 3 mètres

Fonctionnalités automatisées de couvercle et de cyclage

  • Bloc de 384 puits
  • Le couvercle automatisé est compatible avec la programmation pour une utilisation facile et mains libres avec la manipulation de liquides ou les empileuses de plaques
  • Le couvercle chauffé glisse vers l’avant pour recouvrir le nid de plaques, assurant un contact thermique et éliminant l’évaporation

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.

Spécifications

Contenu et stockage • 2 billes de protéine A de 1 mL Dynabeads, 1 x aimant

DynaMag-2 à 2 ° Dynabeads – °C.
•
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Gamme de produit DynaMag, Dynabeads
Quantité 40 réactions
Catégorie Pack de démarrage Magnet
Type de ligand Protéine A

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.