missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ DyLight™ Kits de marquage des anticorps

Numéro de catalogue. PI53024
Modifier l'affichage
Click to view available options
Excitation/Émission:
346/442
400/420
490/525
562/576
590/617
638/658
652/672
679/702
749/775
784/814
Étiquette ou colorant:
DyLight 350
DyLight 405
DyLight 488
DyLight 550
DyLight 594
DyLight 633
DyLight 650
DyLight 680
DyLight 755
DyLight 800
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Excitation/Émission Étiquette ou colorant
PI53024 490/525 DyLight 488
PI53020 400/420 DyLight 405
PI53044 590/617 DyLight 594
PI53046 638/658 DyLight 633
PI53056 679/702 DyLight 680
PI53062 784/814 DyLight 800
PI62275 346/442 DyLight 350
PI84530 562/576 DyLight 550
PI84535 652/672 DyLight 650
PI84538 749/775 DyLight 755
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Numéro de catalogue. PI53024 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 53024

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Marquez de façon covalente les anticorps ou protéines avec des colorants DyLight pour une utilisation en immunofluorescence, cytométrie en flux, analyse western blot et analyse à haute teneur.

Invitrogen Dylight Les kits d’étiquetage d’anticorps fournissent tout ce qu’il faut pour marquer 1 mg d’anticorps ou de protéine avec un colorant réactif Dylight à l’amine, puis le retrait du colorant libre par la suite. Choisissez parmi une variété de Dylight fluorophores à travers le spectre pour étiqueter covalentement votre anticorps ou votre protéine. Les anticorps marqués sont généralement prêts à être utilisés en 90 minutes avec un minimum de temps d’intervention manuelle. Le kit contient tous les composants nécessaires pour effectuer trois réactions de marquage distinctes utilisant 1 mg d’IgG ou des quantités similaires d’autres protéines.

Invitrogen Les kits de marquage des anticorps DyLight permettent la création d’anticorps fluorescents liés de façon covalente à différents fluorophores DyLight. Les anticorps marqués par fluorescence peuvent être utilisés dans une grande variété d’applications en laboratoire, notamment la microscopie à immunofluorescence, l’IHC, le western blotting, ELISA la cytométrie en flux, ou les stratégies de détection fluorescente in vitro et in vivo .

Les kits de marquage des anticorps DyLight contiennent un dérivé activé par les esters du NHS du colorant haute performance DyLight, qui peut être utilisé pour marquer les anticorps fluorescents et d’autres protéines pour l’imagerie cellulaire et d’autres méthodes de détection de fluorescence. Le colorant DyLight est un colorant réactif à l’amine et est activé avec une moitié ester N-hydroxysuccinimide (NHS) pour réagir avec les groupes amminés N-terminaux αexposés ou les εgroupes -aminos des résidus de lysine afin de former des liaisons amide stables.

Les kits de marquage des anticorps DyLight contiennent tous les composants nécessaires pour effectuer trois réactions de marquage distinctes et l’élimination du colorant libre en utilisant 1 mg d’IgG ou des quantités similaires d’autres protéines.

Les colorants DyLight présentent une intensité de fluorescence et une photostabilité plus élevées que CyDye les colorants et LI-COR™ dans de nombreuses applications et restent très fluorescents sur une large plage de pH (pH 4 –9). De plus, la solubilité dans l’eau des colorants fluorescents DyLight permet d’obtenir un ratio élevé colorant/protéine sans provoquer la précipitation des conjugués. Enfin, la grande solubilité de ces fluorophores permet d’ajouter directement des solutions protéiques à des quantités spécifiques du réactif de marquage.

Autres avantages des kits d’étiquetage des anticorps DyLight :
· Haute performance—, haute intensité de fluorescence sur une large plage
· de pH, plusieurs couleurs—, 10 colorants différents sur le spectre visible et s’étendant à l’infrarouge
·. Spécificité —NHS marquage activé par ester, protéines et autres molécules aux amines primaires (-NH 2).
· Procédure — optimiséeEn suivant le protocole standard, on obtient des anticorps avec d’excellents rapports colorant :protéine et des taux de récupération pour une activité optimale et un

marquage de fluorescence. Nous offrons également des kits de marquage d’anticorps à microéchelle DyLight pour un marquage fluorescent rapide et efficace des anticorps destinés à une utilisation dans les méthodes de fluorescence. Les kits de marquage d’anticorps Microscale DyLight contiennent tous les composants nécessaires pour effectuer cinq réactions de marquage distinctes utilisant 100 μg d’IgG ou des quantités similaires d’autres protéines. Les tailles standard et microscale incluent le fluorophore DyLight réactif à l’amine dans des fioles à usage unique pratiques, ainsi que des résine de purification et des colonnes de spin pour la préparation de conjugués prêts à l’emploi.

Spécifications

Type de produit Trousse d’étiquetage
Quantité 3 réactions
Contenu et stockage Contient des fioles DyLight Fluor NHS Ester, 5 x 15 μg; Tampon de borate (0,67 m), 1 mL; Résine de purification, 5 mL; Colonnes de microcentrifuge, 5 colonnes; Tubes de collecte de microcentrifuge, 10 tubes. Conservez le DyLight NHS Ester à -20 °C. Entreposez tous les autres composants du kit à 4 °C.
Excitation/Émission 490/525
Échelle d’étiquetage 0,5 à 1 mg
Gamme de produit DyLight
Réactivité chimique Amine
Étiquette ou colorant DyLight 488
Couleur Vert
Cible de l’étiquetage Anticorps, Protéines
Type d’étiquette DyLight™
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats