missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PureAire Monitoring Systems Moniteur double O2/CO2

Numéro de catalogue. 296368637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants mesurés:
Oxygène, Dioxyde de carbone
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Composants mesurés
296368637 Oxygène, Dioxyde de carbone
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 296368637 Fournisseur PureAire Monitoring Systems Code fournisseur 99039

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

PureAire Systèmes de surveillance Moniteur double O2/CO2 conçu pour la surveillance continue dans les espaces confinés

  • Cellule à zirconium O2 sans entretien et capteur de CO2 longue durée de vie
  • Plage de mesure de l’oxygène : 0-25%
  • Plage de mesure du dioxyde de carbone : 0-10 000 ppm
  • Aucune calibration requise pour le capteur de CO2 auto-calibrant à oxygène
  • Affichage local de concentration rétroéclairé
  • Klaxon audible intégré
  • Indicateurs d’alarme à DEL visuelle intégrés
  • Niveaux d’alarme 1 et 2 pour l’O2 et le CO2
  • Aucune dérive due aux changements environnementaux ou de température
  • Il suffit de fixer l’unité au mur à 1-2 mètres de la source de gaz, de la brancher et de l’allumer.
  • Les niveaux sont clairement affichés à l’écran pour un accès facile et une visibilité facile

Spécifications

Certifications/Conformité Marqué CE, approuvé UL
Composants mesurés Oxygène, Dioxyde de carbone
Catégorie Sondes et capteurs de détecteurs de gaz
À utiliser avec (application) Congélateurs, espaces confinés, zones de distribution de gaz pour boissons
Plage d’humidité De 0 à 95% d’humidité relative
Comprend Alimentation murale enfichable 24-220 V
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 228 mm
Plage de températures (métrique) 0 °C à 55 °C
Garantie 2 ans