missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Téléilluminateur à double LED bleu/blanc

Numéro de catalogue. LB0100
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur d’onde:
Émission DEL bleue 470 nm, filtre ambré à 580 nm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur d’onde
LB0100 Émission DEL bleue 470 nm, filtre ambré à 580 nm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. LB0100 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur LB0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $1,342.00
    $1,053.26 / chaque

    Économisez $288.74

    22.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Transilluminateur à double source lumineuse innovant pour la visualisation des colorations courantes des acides nucléiques, des colorations colorimétriques de protéines et de membranes, ainsi SYPRO que des colorations.

Ce transilluminateur à double LED bleu/blanc est un multi-lumineux à double source de lumière conçu de manière innovante. Il est conçu pour la visualisation de gels d’acides nucléiques, de gels protéiques et de colorations membranaires.

Les caractéristiques du transilluminateur à lumière bleue/blanche à double DEL incluent :
• Sources lumineuses blanches et bleues permettant la visualisation des colorations courantes aux acides nucléiques, colorations colorimétriques de protéines et de membranes, et SYPRO colorations
• protéinées Écran filtre magnétique avec design sans charnière pour simplifier et assurer la sécurité, permettant l’observation et la découpe de gel sans lunettes
• protectrices Éteint automatique de cinq minutes et DEL longue durée de vie plus sûres pour les yeux et la peau comparées à l’éclairage
• UV Intensité lumineuse ajustable à trois niveaux pour obtenir la meilleure qualité
• d’observation ou d’imagerie Conception compacte pour faciliter la mobilité et le stockage

Spécifications

Certifications/Conformité UL/ETL
Type de produit Transilluminateur à lumière bleue/blanche
Dimensions (L x l x H) 18,5 x 22 x 3,0 cm; 7,28 x 8,66 x 1,18 po
Poids (métrique) 1.814 kg
Tension 100/240 V
Intensité 3 niveaux d’ajustement
Longueur d’onde Émission DEL bleue 470 nm, filtre ambré à 580 nm
Type d’éclairage LED bleu et blanc