missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heathrow Scientific™ Ensemble de drainage de remplacement du séchage

Numéro de catalogue. 03448350
Modifier l'affichage
Click to view available options
Color:
Naturel
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Color
03448350 Naturel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 03448350 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur 120813

Ensemble de drainage de remplacement pour l’ensemble de séchage de laboratoire.

  • Ensemble de vidange de remplacement

Spécifications

Autoclavable Non autoclavable
Color Naturel
Holds Verrerie de laboratoire
Material Silicone
Positions 1
Shape Plat
Stackable Non
Sterility Non stérile
For Use With (Equipment) Séchage de laboratoire
Length (Metric) 482.6 mm
Length (English) 19 po.
Product Type Rack de drainage
Shelves Aucun
Height (Metric) 17.78 cm
Array 1 x 1
Width (Metric) 15.24 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats