missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Drierite™, sans indicateur, 4 mailles

Numéro de catalogue. AC219030020
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
10 kg
Emballage:
Bouteille en plastique
Bouteille en verre
Fût en plastique
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC219030020 2 kg Bouteille en plastique
AC219035000 500 g Bouteille en verre
AC219030100 10 kg Fût en plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AC219030020 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 219030020

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 7778-18-9 | CaO₄S | 136,13 gmol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Adsorbant, Indicateur

Identifiants chimiques

CAS 7778-18-9
Formule moléculaire CaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 136.13
Numéro MDL MFCD00010912
Clé InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
SOURIRES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Drierite™
Point de fusion 1450,0 °C
Forme physique Granulaire
Quantité 2 kg
Emballage Bouteille en plastique
Renseignements sur la solubilité Solubilité dans l’eau : environ 0,25 g/L (20 °C). Autres solubilités : insoluble dans des liquides organiques, légèrement soluble dans le glycérol
Nom de l’IUPAC Sulfate de calcium
Poids de formule 136.14

RUO – Usage réservé à la recherche