missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DRIERITE™, Indicateur, 10 à 20 mailles, J.T. Baker™

Numéro de catalogue. 2002756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
454 g
Emballage:
Bouteille en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
2002756 454 g Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 2002756 Fournisseur Avantor Code fournisseur L05907

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 7778-18-9
Formule moléculaire CaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 136.13
Numéro MDL MFCD00010912
Clé InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
Nom de l’IUPAC Sulfate de calcium
SOURIRES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique DRIERITE™
Nom Remarque Indication
Quantité 454 g
Dimensions de la maille Maille de 10 à 20
Emballage Bouteille en verre
Gravité spécifique 1L = 1.87kg