Learn More
Dräger™ Tubes détecteurs à court terme : composés organiques d’arsenic et arsine
Description
Les tubes détecteurs en verre sont remplis d’un matériau porteur de réactif inerte (gel de silice, oxyde d’aluminium ou silicate d’aluminium) imprégné d’un réactif indicateur. Le réactif produit une indication colorimétrique en présence d’un gaz, d’une vapeur ou d’un aérosol particulier. Les concentrations peuvent être lues directement à partir du changement de couleur sur l'échelle imprimée du tube. Les tubes sont hermétiquement scellés. La plupart ont une durée de conservation de deux ans (lorsqu’ils sont conservés à température ambiante). Disponible en paquets de dix.
Note :
Certains tests nécessitent un prétube ou un tube de comparaison en plus du tube détecteur. Ces tubes sont inclus dans la boîte de 10, réduisant ainsi le nombre de tubes détecteurs. Le nombre réel de tubes détecteurs est cité dans les tableaux d’ordre.
Order Info
L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Appelez Fisher Scientific™ le 1-800-772-6733 pour plus d’informations.
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Tubes détecteurs |
| Composants mesurés | Arsine, Composés organiques d’arsenic |
| Plage d’humidité | Moins de 50 mg/L |
| Gamme de mesure | 0.1 |
| Nb de courses | 8 |
| Quantité | 10 |
| Temps de réponse | 3 min |
| Plage de températures (impériale) | 32 °F à 104 °F |
| Plage de températures (métrique) | 0 °C à 40 °C |
| Type de tube | Arsine et composé d’arsenic organique |