missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dowtherm(R) SR-1, Spectrum™ Chimie
Spécifications
Spécifications
| CAS | 107-21-1, 7732-18-5, 7758-11-4 |
| Point d’ébullition | 163 °C |
| Emballage | Boîte en acier |
| Quantité | 20 L |
| Niveau | Réactif |
| Forme physique | Liquide |
ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.