missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Dowex™ Forme chlorure 21K, maillage 16-30
Description
Dowex™ Le 21K est un matériau de qualité minière et ne respecte PAS le FDA 21 CFR 173.25.
Spécifications
Spécifications
| Granulométrie | Maillage 16/30 |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène |
| Quantité | 1 kg |
| Gamme de produit | DOWEX |
| Capacité (métrique) | 1,2 meq/mL par volume du lit humide |
| Numéro MDL | MFCD00145586 |
| CAS | 60177-39-1 |
DOWEX est une marque déposée de la Dow Chemical Société ou d’une société affiliée de Dow