missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgG Donkey anti-Rabbit, Cy3, Polyclonal, Secondary Antibody, MilliporeSigma™

Numéro de catalogue. AP182CMI
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AP182CMI 500 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AP182CMI Fournisseur MilliporeSigma Code fournisseur AP182C

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Donkey Polyclonal Antibody

This Donkey anti-Rabbit IgG Antibody, Cy3 conjugate, Species Adsorbed is validated for use in IF for the detection of Donkey Rabbit IgG.

Spécifications

Antigène Donkey anti-Rabbit IgG Species adsorbed
Applications Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Cyanine3
Formule Lyophilized. Buffer = 0.01M Sodium Phosphate, 0.25M NaCl, pH 7.6 with 15mg/mL BSA, and 0.05% sodium azide.
Espèces hôtes Donkey
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 500 μg
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Rabbit
Contenu et stockage 2-8°C lyophilized for up to 12 months. DO NOT FREEZE. Store away from light.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

For Research Use Only